Learn More
Fisherbrand™ 10 mL Serum Transport Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17125301
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17125301
Marca: Fisherbrand™ M995200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10 mL threaded transport tube for liquid powders and product samples. They are fabricated from FDA-approved clarified polypropylene resin for visual clarity.
  • 10 mL screw top polypropylene tubes
  • Free-standing with skirted, round bottom
  • Graduation in 1 mL increments up to 8 mL
  • Non-sterile
  • 1000 per case
Note: Caps are not included; sold separately (See S40200, S40201, S40202, S40203, S40204)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione 10 mL transport tube, clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 10 mL
N. per custodia 1000
Stile Skirted, round bottom
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Tipo Sample Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Capitol Vial Screw Caps (not included)