Learn More
Brand™ 10mL Low Form Polypropylene Graduated Beakers with Blue Printed Scale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifica
Specifica
| Colore | High clarity |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Height (Metric) Outer | 36 mm |
| Incrementi | 2 mL |
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |