Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Assembled Clear Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. It includes 100 clear vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
67.50€ - 77.28€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume (sistema metrico) Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11311660
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4010-17
Clear Glass; Light Blue Cap; Red PTFE/White Silicone septum 2 mL Light Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12473628
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4010-17W
Clear Glass I-D; Light Blue Cap; Red PTFE/White Silicone septum 2 mL Light Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11993489
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4010-21
Clear Glass; Light Blue Cap; White virgin PTFE septum 2 mL Light Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12403658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4010-57
Clear Glass; White Cap; Red PTFE/White Silicone septum 2 mL White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12433658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
C4010-57W
Clear Glass I-D; White Cap; PTFE/Silicone, Shimadzu septum 2 mL White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12473668
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4010-67
Clear Glass; Black cap; PTFE/Silicone septum 2 mL Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12403678
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4010-67W
Clear Glass I-D; Black cap; PTFE/Silicone septum 2 mL Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12453608
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
C4010-017W
Clear Glass I-D; Light Blue Cap; PTFE/Silicone septum 2 mL Light Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each Thermo Scientific™ National™ 10mm Clear Vial Convenience kits has 100 clear glass vials assembled with 100 screw thread caps and septa. They are packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags.
  • Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • Vial trays hold vials upright for easy filling and maintaining sample order
Specifications
Specifications
12 mm
No
100
Polypropylene
32 mm
10-425 mm
Clear
2 mL
2 mL
Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
10-425