Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Codice prodotto. p-6062350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Light Blue
Red
White
Setto:
None
PTFE/PE Foam Liner
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone, Soft
PTFE/Silicone/PTFE
Colore (guarnizione):
Black
Blue/White
Ivory/Red
No Seal
Red/White
Red/White/Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10488848
Marca: Thermo Scientific™ C40101A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your application needs.
Thermo Scientific™ National™ 10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are compatible with a variety of autosamplers. They are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs.
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Target 10-425 caps feature a flanged rim, making them suitable for Japanese autosampler trays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) No Seal
Descrizione Light Blue; For 10-425 Target Vials
Colore Light Blue
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto None
Product Line National
Quantità 100
Tipo Open Top Screw Cap
Dimensione chiusura 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10-425 Screw Thread Vials