Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Cap, Black, 10-425 thread
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Center Hole Screw Cap
Closed Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Closed Top Screw Cap |
| Dimensione chiusura | ND10 |