Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Beige, White, Black
Black, Red, White
Blue, White, Black
Red, White, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 7 mm |
| Colore | Black, Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 10 mm |
| Vedi altri risultati |