Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11782448 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Beige, White, Black
Black, Red, White
Blue, White, Black
Red, White, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11782448
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Center hole
  • 10-425 thread
  • Combination Seal
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Diametro (sistema metrico) apertura 7 mm
Colore Blue, White, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato Yes
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Tipo Screw Cap
Dimensione chiusura 10-425