Learn More
Biochrom Quartz Cuvette with Stopper and Black Walls, 400 μL Working Volume
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Compatible with most spectrophotometers
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Descrizione | Quartz Cuvette with Stopper and Black Walls |
| Capacità (sistema metrico) | 400 μL |
| Materiale | Quartz |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Photometer |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectrophotometric Measurements |
| Vedi altri risultati |
For research use only.