Learn More
Biochrom Quartz Microvolume Cuvette
Codice prodotto. 10427294
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 μL
Dimensione della confezione:
50µL
Codice prodotto. 10427294
Marca: Biochrom 80207638
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quartz cell with 40μL working volume and reduced height.
  • 10 mm Quartz cuvette
  • 40 μL working volume, reduced height
  • For use with Ultrospec 2100 Pro
  • Requires 80-2106-10 cylindrical cell holder
Specifica
Capacità (sistema metrico) 40 μL
Materiale Quartz
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometers, Photometers
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometric Measurements
Forma Square or Rectangle
Diametro (sistema metrico) 12 mm