Learn More
Thermo Scientific™ Tampone di reazione 10X con MgCl2 per DNasi I
Codice prodotto. 10202730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 10202730
Marca: Thermo Scientific™ B43
Optimize reaction condions for RNase-free DNase I with this 10X reaction Tris-HCl (pH 7.5) buffer containing MgCl2.
10X Reaction Buffer with MgCl2 is used with DNase I, RNase-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10X
Quantità 1 mL
Product Type Reaction Buffer
Research Category Traditional Cloning