Learn More
11-Aminoundecanoic acid, 97%
Codice prodotto. p-58810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
Codice prodotto. 10655902
Marca: Thermo Scientific Acros 104710050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2432-99-7 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2432-99-7
Formula molecolare C11H23NO2
Molecular Weight (g/mol) 201.31
Numero MDL MFCD00008150
InChI Key GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
PubChem CID 17083
ChEBI CHEBI:82387
IUPAC Name 11-aminoundecanoic acid
SMILES C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Aminoundecanoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187°C to 190°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)10CO2H
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in butanol
Peso formulazione 201.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder