Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glass Crimp Neck Vials
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
2.7 mL
Marking Spot:
No
Sì
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2.7 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Graduato | No |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <100 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2.4 mL |
| Vedi altri risultati |