Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Codice prodotto. 11555904 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11555904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard vials for GC and HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Graduato No
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <100 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No