Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Codice prodotto. p-7238546 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.1 mL
1.3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11865813
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard vials for GC and HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.1 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <2 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.9 mL
Stile della base Conical Bottom
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No