Learn More
11-oxo-mogroside V, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492529
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16492529
Marca: Medchem Express HYN0501
MedChemExpress 11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico 11-oxo-mogroside V
CAS 126105-11-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C60H100O29
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (77.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@](CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)O)([H])O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)C3(C)C)([H])C3=CC4)(C(C[C@@]56C)=O)[C@]4([H])[C@@]5(CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(O)C)O[C@H](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C
Molecular Weight (g/mol) 1285.42
Peso formulazione 1285.42
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.