missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11-oxo-mogroside V, MedChemExpress

Codice prodotto. 16478998
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16478998

Marca: Medchem Express HYN0501

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.

11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico 11-oxo-mogroside V
CAS 126105-11-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C60H100O29
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (77.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@](CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)O)([H])O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)C3(C)C)([H])C3=CC4)(C(C[C@@]56C)=O)[C@]4([H])[C@@]5(CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(O)C)O[C@H](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C
Molecular Weight (g/mol) 1285.42
Peso formulazione 1285.42
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato