Learn More
Sartorius™ Filtri a membrana grigliati in nitrato di cellulosa (CN) sterili serie 11406
Sfoglia Tutto Sartorius ProdottiDescrizione
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Cellulose Nitrate
- Membrane Color/Grid Color: White/Black
- Pore Size: 0.45 μm
- Sterility: Sterile
- For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Nitrato di cellulosa |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing |
| Colore della griglia | Nero |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CN white/black, sterile, 0.45 micron, 100pk
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P230-Mantenere umido con .
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose