Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale con bordo pieghevole
Click to view available options
:
Height: 18mmH/25mmH; Diameter: 21.2 to 26.5mm
Descrizione
- Stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion
- Grey-blue grade: made from natural rubber
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in moist heat)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | Da 21.2 a 26.5 mm |
| Altezza (sistema metrico) | H 18 mm/H 25 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo con minigonna pieghevole |
| Stopper Number | 23.7 D |