Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 10349487 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Blue
Red, Red-Orange, Transparent, Blue
Red, White, Blue
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10349487
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Blue
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Red Rubber/PTFE
Colore Beige, Red-Orange, Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Crimp Cap