Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11884870 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Red
Red, Red-Orange, Transparent
Red, White
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11884870
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Red
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Rubber/Butyl/TEF
Colore Red, Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 mm Crimp Top Vials