Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Codice prodotto. 11874880 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Rosso, Bianco
Rosso/arancione, Trasparente laccato
Rosso/arancione, Trasparente, Transparent
Silver, Red, Red-Orange, Transparent
White
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.25 mm
1 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11874880
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • 11mm
  • aluminum
  • Cap
  • Clear
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Viton 1A
Colore Black
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Crimp Cap