Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con tappo a capsula/a pressione in vetro color ambra da 11 mm
Descrizione
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore. Di qualità superiore 51A (tipo 1, classe B), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Easy to fill wide neck opening vials requires 6mm diameter micro-Inserts
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Precision point insert minimizes residual sample loss
Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 11mm Crimp Top 1.1mL Vial, Wide Opening |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 11 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.4 mL |
| Tipo di inserto | None |
| Volume (sistema metrico) residuo | <5 μL |
| Stile della base | Conical |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.