Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con tappo a capsula/a pressione in vetro color ambra da 11 mm
Codice prodotto. 10556765
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
300 µl
500 μL
1.4 mL
2 mL
2.0 ml
Marking Spot:
No
Tipo:
Crimp Top Target LoVial
Crimp Top Vial
Crimp Top Vial, Silanized
Fused Insert Snap-It Vial
Fused Insert Vial
Snap Cap Vial
Snap-It Vial
Snap-It Vial, Silanized
Quantità:
100 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 10556765
Marca: Thermo Scientific™ C4011LV2W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore.
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore. Di qualità superiore 51A (tipo 1, classe B), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choose the right vial for your needs
Easy to fill wide neck opening vials requires 6mm diameter micro-Inserts
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Precision point insert minimizes residual sample loss
Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione MacroVial 350µL Fused Insert Vial, Amber Glass I-D
Diametro (sistema metrico) apertura 11 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 500 μL
Tipo di inserto 250μL Fused Insert
Stile collo Crimp Top
Volume (sistema metrico) residuo <2 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 350 μL
Stile della base Fused Conical
Volume (sistema metrico) totale 500 μL
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Tipo Fused Insert Vial
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 350μL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.