Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con tappo a capsula/a pressione in vetro color ambra da 11 mm
Descrizione
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore. Di qualità superiore 51A (tipo 1, classe B), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Per le fiale con ampia apertura del collo sono necessari microinserti del diametro di 6 mm
- L'etichetta scrivibile fornita su alcune fiale consente di identificare il campione e il volume
- Le fiale per microcampionamento a elevato recupero consentono la massima estrazione del campione senza richiedere inserti di separazione
- Recupero ottimale di composti critici polari, labili o idrossido-interattivi grazie all'impiego di vetro silanizzato disattivato (opzionale)
- Selezionare l'inserto appropriato per il campione
- Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e offrono un cuscinetto rispetto al contatto con l'ago
- L'inserto con punto di precisione riduce al minimo la perdita di campione residuo
- Gli inserti con punta allungata rappresentano un'alternativa economica per applicazioni semplici
- Compatibilità con autocampionatori*
- Compatibilità con la maggior parte degli autocampionatori HPLC e GC
- *Per un elenco della compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo delle colonne e degli articoli di consumo.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fiala Target LoVial, da 2 ml in vetro ambrato con ID |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 11 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Tipo di inserto | None |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2 ml |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.