Learn More
Thermo Scientific™ Fiale con tappo a capsula/a pressione in vetro color ambra da 11 mm
Codice prodotto. 11945703
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
300 µl
500 μL
1.4 mL
2 mL
2.0 ml
Marking Spot:
No
Tipo:
Crimp Top Target LoVial
Crimp Top Vial
Crimp Top Vial, Silanized
Fused Insert Snap-It Vial
Fused Insert Vial
Snap Cap Vial
Snap-It Vial
Snap-It Vial, Silanized
Quantità:
100 Pk.
500 Pk.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
pezzi 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11945703
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C4011S6W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore.
Per l'impiego con chiusure a pressione o sigilli a capsula in alluminio; queste fiale in vetro ambrato di alta qualità da 11 mm hanno una la capacità di 2 ml, dimensioni 12 x 32 mm e sono indicate per la maggior parte delle marche di autocampionatore. Di qualità superiore 51A (tipo 1, classe B), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choose the right vial for your needs
Easy to fill wide neck opening vials requires 6mm diameter micro-Inserts
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Precision point insert minimizes residual sample loss
Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descrizione 2mL Snap-It Amber Glass I-D Vial w/Patch, Silanized
Diametro (sistema metrico) apertura 11 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo di inserto None
Volume (sistema metrico) residuo <170μL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Tipo Snap-It Vial, Silanized
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Mostrar más Mostrar menos
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado