Learn More
Thermo Scientific™ Inserti per autocampionatore da 11 mm
Codice prodotto. p-6062327
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μl
250 to 450 μL
Tipo:
Insert
Vial Support Sleeve
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12450088
Marca: Thermo Scientific™ C4012529L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro o in polipropilene trasparente, questi inserti da 11 mm sono disponibili in numerose configurazioni con volumi utili che vanno da 250 μL a 450 μL.
Gli inserti per flaconcini per autocampionatore Thermo Scientific™ National da 11 mm sono in vetro o in polipropilene trasparente e sono disponibili in numerose configurazioni per l'impiego con applicazioni HPLC o GC. I volumi utilizzabili sono compresi tra 250 μl e 450 μl. L'impiego della plastica è preferibile al più convenzionale vetro se è assolutamente necessario tenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Gli inserti con punta allungata rappresentano un'alternativa economica per applicazioni non critiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Vetro
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 200 μl
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Tipo di inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo di imballaggio 1 Pack of 100
Stile Pulled Point
Volume (sistema metrico) residuo <2 μl
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 200 μL
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Quantità 100
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Insert
Volume (Metric) Usable 175 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale con apertura standard
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.