Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Descrizione
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
- Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
- Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
- Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
Specifica
Specifica
| Descrizione | Virgin PTFE Septa; Silver Aluminum seal |
| Colore | Silver |
| Materiale | Alluminio, Aluminum |
| Setto | Solid PTFE Disk |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.25 mm |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12x32 Crimp Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.