Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Codice prodotto. 10458083
Click to view available options
Colore:
Argento (tappo)
Argento (tappo), Blue
Argento (tappo), Clear, Red
Argento (tappo), Red, Clear
Argento (tappo), White, Red
Bianco/trasparente (setti), White, Clear
Blu (tappo), Red, Clear
Blu, Clear, Red
Blu, Gray
Blu, Red
Blu, Red, White
Clear
Giallo, Clear, Red
Giallo, Red
Gold, Red, Clear
Red, Clear
Rosso
Rosso (tappo), Clear
Rosso, Argento, Red
Rosso, Clear
Rosso, Red, Clear
Rosso, White
Silver
Silver, Blue
Silver, Clear, Clear Septa
Silver, Red
Silver, Red, Clear
Silver, Red, White
Silver, White, Red
Trasparente
Trasparente, White, Red
Verde, Clear, Red
Verde, Red
Verde, Red, White
Setto:
Blue Silicone/PTFE
Blue Silicone/PTFE, Pre-slit
Blue Silicone/Red PTFE
Chlorobutyl/PTFE, Sulphur free
Clear PTFE/Natural Red Rubber
Clear PTFE/Rubber
Disco in alluminio pieno con guarnizione in silicone
Gomma clorobutilica rossa/PTFE trasparente, senza zolfo
Gomma naturale rossa/PTFE trasparente
Gomma rossa naturale/PTFE trasparente
Gray Chlorobutyl/PTFE
None
PTFE trasparente/gomma rossa naturale
PTFE/Synthetic Red Rubber
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Silicone bianco/PTFE rosso
Silicone/PTFE
Silicone/PTFE (setti)
Solid Disk with Sealing Ring
Solid PTFE Disk
Type 7 Rubber/PTFE (Septa)
Virgin PTFE, Silicone Ring
White Silicone/Red PTFE
Materiale:
Acciaio legato, Rubber, Steel
Alluminio
Alluminio (tappo), Gomma tipo 7/PTFE (setti), Aluminum
Alluminio (tappo), Gomma/PTFE (setti), Aluminum
Alluminio (tappo), Silicone
Alluminio (tappo), Silicone/PTFE vergine (setti), Aluminum
Alluminio, Aluminum
Alluminio, PTFE, Aluminum
Alluminio, Rubber, Aluminum
Alluminio, Silicone
Alluminio, Silicone, Aluminum
Aluminum
Chlorobutyl, PTFE, Aluminum
Gomma, Rubber, Alluminio
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Steel
Polietilene
Polietilene, Silicone, Polyethylene
Polyethylene
Setti PTFE/gomma tipo 7, Rubber, Alluminio
Silicone/PTFE (setti), Silicone, Alluminio
Tipo:
Crimp Cap
Magnetic Crimp Cap
Silicone/PTFE Septum
Snap Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10458083
Marca: Thermo Scientific™ C40117R
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione da manipolazione; compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC.
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
  • Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
  • Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
  • Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Seal 2000 PTFE/Rubber Septa; Red Aluminum Seal
Colore Rosso
Materiale Alluminio, Rubber, Aluminum
Setto PTFE/Synthetic Red Rubber
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12x32 Crimp Vials
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.