Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Description
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
Aluminum crimp seals with prefitted septa fit all 11 mm crimp top and snap cap vials. Must be applied with a crimping tool.
Ordering Information:
Shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
Specifications
Specifications
| Descrizione | For use w/Thermo Scientific , PE, Claris, Shimadzu, Varian |
| Colore | Silver, Clear, Clear Septa |
| Materiale | Alluminio, Rubber, Aluminum |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Setto | Clear PTFE/Rubber |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.0 mm |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific, PE, Claris, Shimadzu, and Varian Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.