Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Descrizione
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
Aluminum crimp seals with prefitted septa fit all 11 mm crimp top and snap cap vials. Must be applied with a crimping tool.
Ordering Information:
Shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tappo a capsula da 11 mm, foro centrale da 6 mm, gomma tipo 6/PTFE |
| Colore | Silver, Red, Clear |
| Materiale | Alluminio, PTFE, Aluminum |
| Setto | Gomma clorobutilica rossa/PTFE trasparente, senza zolfo |
| Quantità | 500 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.0 mm |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 11 mm Crimp Top Vials |
| Diametro (sistema metrico) foro | 6 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.