Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Beschreibung
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
- Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
- Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
- Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | Red PTFE/White Silicone Septa; Blue Aluminum Seal |
| Colore | Blu, Red, White |
| Materiale | Alluminio, Silicone, Aluminum |
| Setto | Red PTFE/White Silicone |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12x32 Crimp Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.