Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
Descrizione
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
Ordering Information:
Shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Gomma tipo 8/PTFE; apertura da 6 mm; silver |
| Material (Liner) | Gomma tipo 8/PTFE |
| Colore | Silver, Red, Clear |
| Materiale | Acciaio legato, Rubber, Steel |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Setto | Gomma naturale rossa/PTFE trasparente |
| Quantità | 500 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.0 mm |
| Tipo | Magnetic Crimp Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.