Learn More
Thermo Scientific™ 11mm Autosampler Snap-It Caps
Codice prodotto. 11588180
Click to view available options
Colore:
Blu
Blu (tappo), White, Red
Blu, Clear, Red
Blu, Red, White
Blu, Rosso, Trasparente
Blu, White
Blue
Blue, Clear, Red
Clear
Clear, Red, White
Clear, White
Giallo
Giallo, Blue, White
Giallo, Red, White
Giallo, White
Green, Red, White
Nero, Blue, White
Nero, Clear, Red
Nero, Red, White
Pink, Clear, Red
Pink, Red, White
Rosso
Rosso, Blue, White
Rosso, Clear
Rosso, White
Trasparente
Trasparente, Blue, White
Trasparente, Red
Verde
Verde, Blue, White
Setto:
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit
Blue Silicone/PTFE
Clear PTFE/Synthetic Red Rubber
Gomma naturale rossa/PTFE trasparente
Integral Molded in Polyethylene
PTFE
PTFE blu/silicone bianco, pre-tagliato
PTFE rosso/silicone bianco
PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso
PTFE trasparente/gomma rossa sintetica
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Synthetic Rubber
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Pre-slit
Red PTFE/White Silicone, Star-slit
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Silicone bianco/PTFE blu, pre-tagliato
Silicone/PTFE (setti)
Virgin PTFE, 0.01 in.
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Colore (guarnizione):
Clear/Red
Red/White/Red
White
Codice prodotto. 11588180
Marca: Thermo Scientific™ 11PSN(B)ST101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I setti e i tappi a pressione per imboccatura larga da 11 mm sono facili da applicare e rimuovere e perfettamente compatibili con tutti i flaconcini con tappo a pressione.
I setti e i tappi a pressione per imboccatura larga da 11 mm Thermo Scientific™ non richiedono strumenti di crimpatura e decapsulamento. Sono facili da applicare e da rimuovere e perfettamente compatibili con tutte le fiale Snap-It. Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala. Questi tappi in polietilene chimicamente inerte sono indicati per la maggior parte delle applicazioni cromatografiche e costituiscono una scelta economica per applicazioni HPLC, GC e IC di routine, ma sono dotati di ridotte proprietà sigillanti e nessuna possibilità di essere risigillati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 11mm Snap Cap, 6mm hole
Colore Blue
Materiale PTFE, Silicone, Polyethylene
Setto Blue Silicone/PTFE
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Tipo Snap Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 mm Snap Cap Vials
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.