Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials
Codice prodotto. 12480078 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
300 µl
425 μL
475 μL
500 μL
650 μL
0.9 ml
1.0 ml
1.2 ml
1.5 mL
1.7 mL
2 mL
2.0 mL
2ml
2.5 mL
4.0 mL
Tipo:
11 mm Snap-It Vial
Crimp Top ColorBand Vial
Crimp Top Vial
Crimp/Snap Vial
Snap Cap Vial
Snap-It Vial
Stile della base:
Conical
Conical Base
Deep Well Base
Fondo piatto
Fused Conical
High Recovery
Insert Vial
Mandrel Base
Narrow Conical
Round Bottom
Marking Spot:
Blue
Green
No
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 12
pezzi 500
Codice prodotto. 12480078
Marca: Thermo Scientific™ C401210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these 11 mm clear glass vials with snap caps or aluminum crimp seal closures.
Use Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials with aluminum crimp seal closures. These high-quality 11 mm glass vials are 2 mL, 12 x 32 mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
  • Easy-to-fill wide neck opening vials require 6mm diameter micro-inserts
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 150µL Clear Solid Glass Microvial
Diametro (sistema metrico) apertura 11 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 425 μL
Tipo di inserto 150μL Microvial
Volume (sistema metrico) residuo <2 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 150 μL
Stile della base Narrow Conical
Volume (sistema metrico) totale 425 μL
Tipo di chiusura Crimp/Snap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 12
Tipo Crimp/Snap Vial
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 200μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Older GC Autosamplers