Learn More
Fisherbrand™ Fiala da crimpare da 11 mm, vetro ambrato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 mL
1.85 mL
2 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Stile della base:
Conical, Flat Bottom
Fondo piatto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <120 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.5 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |