Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Microliter Vial
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Colore:
Clear
Unit Size:
pezzi 100
Specifications
Specifications
| Descrizione | Microliter |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Stile | Inner Cone |
| Volume (sistema metrico) residuo | <8 μL |
| Show More |