Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Amber Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, pre-crimped
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear Lacquered |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |