Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Amber Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 11553790
Click to view available options
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Tipo di chiusura:
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Tappo a capsula
Codice prodotto. 11553790
Marca: Thermo Scientific™ 2CV(A)7CP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 amber vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Amber Crimp Top Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 amber glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
With these convenience kits, all items remain handy and dust free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Convenience Kit, Wide Opening Crimp Top Vial
Colore Ambra
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot