Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Amber Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. p-6062383
Click to view available options
Marking Spot:
No
Tipo di chiusura:
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Tappo a capsula
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 12410098
Marca: Thermo Scientific™ C401288A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 amber vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Amber Crimp Top Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 amber glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Include 100 vials (2mL) and separately packed assembled aluminum seals with PTFE/red rubber septa
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • All items remain handy and dust free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Silver
Descrizione Amber Glass; Aluminum seal, PTFE/Red Rubber septum; 2mL
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Ambra
Materiale Vetro, PTFE, Rubber
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Red Rubber
Include Vial: C4012-2, Closure: C4011-1AHP
N. per confezione 500
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Crimp Top Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 11 mm