Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 11573790
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Blue
Pink
Silver
Trasparente
Tipo di chiusura:
Collo a fascetta
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Setto:
Gomma tipo 7/PTFE
PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/gomma rossa
Seal 2000
Silicone/PTFE
Soft Blue Silicone/PTFE
Type 7 Rubber/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 11573790
Marca: Thermo Scientific™ 2RVSTCP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Descrizione Convenience Kit, Wide Opening Snap Vial
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Silicone
Include Vial: 2-RV, Closure: 11-PSN(B)-ST1
N. per confezione 100 Pk.
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot
Septa Size (Metric) 11 mm