Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 12453788 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Blue
Pink
Silver
Trasparente
Tipo di chiusura:
Collo a fascetta
Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Setto:
Gomma tipo 7/PTFE
PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/gomma rossa
Seal 2000
Silicone/PTFE
Soft Blue Silicone/PTFE
Type 7 Rubber/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 12453788
Marca: Thermo Scientific™ C401172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • 2mL,12 × 32mm vials
  • Choice of vial and preassembled seals with septa
  • Packaged in two compartment benchtop storage trays
  • Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
  • All items remain dust-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Trasparente
Descrizione Clear Glass; Septum: PTFE/Red Rubber
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Materiale Vetro, PTFE, Rubber
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Red Rubber
Include Vial: C4011-5, Closure: C4011-51
N. per confezione 100 Pk.
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 11 mm