Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11834930 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White, Green
Red, White, Green
Red-Orange, Transparent, Green
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11834930
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Hard
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White, Green
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Snap Ring Cap