Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione da 11 mm in PE, versione con tappo morbido, foro centrale, setto assemblato
Codice prodotto. 11595944 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Transparent
Beige, Rosso/arancione, Blu
Blue, White
Blue, White, Transparent
Red, White, Blue
Red, White, Transparent
Red-Orange, Transparent
Red-Orange, Transparent, Blue
Material (Liner):
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11595944
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • Il nuovo design delle linguette di blocco facilita l'applicazione e la rimozione dei tappi
  • Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala
  • La superficie esterna antiscivolo facilita la presa e migliora il rilevamento dell'autocampionatore con sensori ottici per fiale
  • Perfetta compatibilità con tutte le fiale Snap-It
  • Elimina l'esigenza di strumenti di crimpatura e decapsulamento
  • I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Morbido
Material (Liner) Gomma rossa, PTFE
Colore Beige, Rosso/arancione, Blu
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polietilene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Snap Ring Cap