Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione da 11 mm in PE, versione con tappo morbido, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Transparent
Beige, Rosso/arancione, Blu
Blue, White
Blue, White, Transparent
Red, White, Blue
Red, White, Transparent
Red-Orange, Transparent
Red-Orange, Transparent, Blue
Material (Liner):
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
| Descrizione | Soft |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Red, White, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Snap Ring Cap |