Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione da 11 mm in PE, versione con tappo morbido, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Transparent
Beige, Rosso/arancione, Blu
Blue, White
Blue, White, Transparent
Red, White, Blue
Red, White, Transparent
Red-Orange, Transparent
Red-Orange, Transparent, Blue
Material (Liner):
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Il nuovo design delle linguette di blocco facilita l'applicazione e la rimozione dei tappi
- Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala
- La superficie esterna antiscivolo facilita la presa e migliora il rilevamento dell'autocampionatore con sensori ottici per fiale
- Perfetta compatibilità con tutte le fiale Snap-It
- Elimina l'esigenza di strumenti di crimpatura e decapsulamento
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Morbido |
| Material (Liner) | Gomma rossa, PTFE |
| Colore | Beige, Rosso/arancione, Blu |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polietilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Snap Ring Cap |