Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione in PE da 11 mm, trasparente, foro centrale, setto assemblato
Codice prodotto. 12908010 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Transparent
Blue, White, Transparent
Red, White, Transparent
Rosso, Bianco, Trasparente
Transparent
Transparent, Red-Orange
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Red Rubber/PTFE
Silicone, PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.2 mm
1 mm
1.3 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12908010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE Virginal
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Tipo Snap Ring Cap