Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione in PE da 11 mm, trasparente, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Transparent
Blue, White, Transparent
Red, White, Transparent
Rosso, Bianco, Trasparente
Transparent
Transparent, Red-Orange
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Red Rubber/PTFE
Silicone, PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.2 mm
1 mm
1.3 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
- Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
- Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
- Fully compatible with all Snap-It vials
- Eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
| Descrizione | Hard |
| Material (Liner) | Red Rubber/PTFE |
| Colore | Beige, Red-Orange, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Snap Ring Cap |