Learn More
Thermo Scientific™ 11mm Plastic Crimp/Snap Top Autosampler Vials
Descrizione
Scelta di fiale in polipropilene chimicamente inerte, fabbricate in materiale di polipropilene di alta qualità testato per GC, che le rende idonee per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia. Le fiale in plastica Thermo Scientific™ con tappo a capsula/a pressione da 11 mm sono l'alternativa economica al vetro per alcune applicazioni. Il polipropilene è chimicamente inerte e adatto alla maggior parte delle applicazioni di cromatografia e può essere utilizzato quando è necessario mantenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Constructed of polypropylene
- Precision formed tips are designed to aid sample recovery
- 12 × 32mm vials
- Compatible with aluminum seals or Snap-It™ snap cap closures
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flacone a fondo piatto da 1 ml in polipropilene vergine |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 11 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) | 1000 µl |
| Volume (sistema metrico) residuo | <80 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 1 mL |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.