Learn More
Thermo Scientific™ 11mm Plastic Crimp/Snap Top Autosampler Vials
Codice prodotto. p-6062317
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
600 μL
800 μL
825 μL
1000 μL
1000 µl
Dimensione chiusura:
11 mm
Stile della base:
Conical Base
Fondo piatto
High Recovery
Materiale:
Polipropilene
TPX
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 10211585
Marca: Thermo Scientific™ C401116
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale in polipropilene inerte da 11@ mm adatte alla maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Scelta di fiale in polipropilene chimicamente inerte, fabbricate in materiale di polipropilene di alta qualità testato per GC, che le rende idonee per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia. Le fiale in plastica Thermo Scientific™ con tappo a capsula/a pressione da 11 mm sono l'alternativa economica al vetro per alcune applicazioni. Il polipropilene è chimicamente inerte e adatto alla maggior parte delle applicazioni di cromatografia e può essere utilizzato quando è necessario mantenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Constructed of polypropylene
  • Precision formed tips are designed to aid sample recovery
  • 12 × 32mm vials
  • Compatible with aluminum seals or Snap-It™ snap cap closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 600µL Virgin Polypropylene MicroVial
Diametro (sistema metrico) apertura 11 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) 600 μL
Tipo di inserto Fused Insert
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 600 μL
Stile della base Conical Base
Volume (sistema metrico) totale 600 μL
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Tipo 11 mm Snap-It Vial
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 400μL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.