Learn More
Fisherbrand™ 11mm Push On Cap, for 11mm Crimp Vials, thinned penetration area
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Push On Cap |
| Dimensione chiusura | ND11 |